Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 25mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 25mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
67.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Punta |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvo |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15819201
|
Sampling Systems™
1030CT-10 |
10 mL |
67.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15829201
|
Sampling Systems™
1030CT-20 |
20 mL |
67.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15839201
|
Sampling Systems™
1030CT-25 |
25 mL |
67.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips that let a single sampler be used to accurately sample a range of different volumes
Especificaciones
Punta | |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de polvo | |
25 mm |