Learn More
Thermo Scientific™ Cubeta para cultivo tisular para cubeta basculante de cuatro lugares Thermo Scientific™ Sorvall™ Rotores
Código de producto. 10187201 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotor basculante
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10187201 Rotor basculante 1 PCS
1 options
Código de producto. 10187201
Marca: Thermo Scientific™ 75006497
Para usar con rotores basculantes de cuatro lugares 75-006-445 y. 75-006-434
  • Velocidad/RCF máximas: 3750 rpm/3350 xg
  • Acepta tubos de cultivo de tejido cónico de 250 ml
  • Diámetro ext. máx. tubo × l 62 × 173 mm
Order Info
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante