Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes in Tube Packs
For biopsy tissue samples, these cassettes have a back-edge lid hinge, loose-packed lids, and are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers
283.00€ - 302.00€
Especificaciones
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Tipo de tapón Tapa no acoplada, bisagra trasera
Compatible con PrintMate
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
16364146
Ver documentos
Epredia™
B851750BE
Beige
286.00€
paquete de 750
16374146
Ver documentos
Epredia™
B851750BL
Azul
283.00€
paquete de 750
16384146
Ver documentos
Epredia™
B851750GN
Verde
283.00€
paquete de 750
16394146
Ver documentos
Epredia™
B851750GY
Gris
283.00€
paquete de 750
16304156
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
B851750LA
Lavanda
283.00€
paquete de 750
16314156
Ver documentos
Epredia™
B851750LG
Verde claro
283.00€
paquete de 750
16324156
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
B851750LI
Lila
302.00€
paquete de 750
16334156
Ver documentos
Epredia™
B851750OR
Naranja
283.00€
paquete de 750
16344156
Ver documentos
Epredia™
B851750PK
Rosa
283.00€
paquete de 750
16354156
Ver documentos
Epredia™
B851750TN
Canela
283.00€
paquete de 750
16374156
Ver documentos
Epredia™
B851750YW
Amarillo
283.00€
paquete de 750
Descripción
Descripción
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Especificaciones
Especificaciones
Cuadrados pequeños
750/Paq.
Tapa no acoplada, bisagra trasera