Learn More
Thermo Scientific™ Filtros para jeringa de PTFE (hidrófobo) Titan3™
Garantice muestras más puras al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de PTFE hidrófobo resistentes.
129.35€ - 336.31€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: PTFE con certificación HPLC, con soporte de polipropileno. |
---|---|
Desechables | Sí |
Material (membrana) | PTFE (hidrófobo) |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12622613
|
Thermo Scientific™
41025-NP |
30 mm | 1,0 μm |
229.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13517760
|
Thermo Scientific™
42204-NP |
4 mm | 0,2 μm |
130.47€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13567760
|
Thermo Scientific™
42213-NP |
17 mm | 0,2 μm |
336.31€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13416826
|
Thermo Scientific™
42225-NP |
30 mm | 0,2 μm |
242.95€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13577770
|
Thermo Scientific™
44504-NP |
4 mm | 0,45 μm |
129.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13527780
|
Thermo Scientific™
44513-NP |
17 mm | 0,45 μm |
336.31€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13426826
|
Thermo Scientific™
44525-NP |
30 mm | 0,45 μm |
253.07€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
La adición de un filtro de jeringa antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa hidrófobos de PTFE Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas finas. Estos filtros se utilizan para la filtración de sustancias orgánicas agresivas, soluciones altamente básicas o calientes y como protectores de transductores. Pueden filtrar soluciones acuosas tras prehumedecerlas con alcohol.
Rendimiento excepcional- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
- El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
- Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: PTFE con certificación HPLC, con soporte de polipropileno. | |
PTFE (hidrófobo) | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
Filtro de jeringa |
Sí | |
No estéril | |
Titan3 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.