Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de celulosa regenerada para jeringas Titan3™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de celulosa regenerada resistentes.
130.47€ - 508.39€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: Celulosa regenerada certificada para HPLC. |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Celulosa regenerada |
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13557790
|
Thermo Scientific™
52204-RC |
4 mm | 0,2 μm |
130.47€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17861860
|
Thermo Scientific™
52213-RC |
17 mm | 0,2 μm |
508.39€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13597790
|
Thermo Scientific™
52225-RC |
30 mm | 0,2 μm |
380.17€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13527800
|
Thermo Scientific™
54504-RC |
4 mm | 0,45 μm |
132.73€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17871860
|
Thermo Scientific™
54513-RC |
17 mm | 0,45 μm |
455.53€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13577800
|
Thermo Scientific™
54525-RC |
30 mm | 0,45 μm |
361.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13577790
|
Thermo Scientific™
52213-RC |
17 mm | 0,2 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Titan son idóneos para aplicaciones no específicas de baja adherencia, la filtración de medios de cultivo de tejidos y la filtración de muestras biológicas general.
Con un diseño robusto que incluye un anillo externo de refuerzo y un prefiltro integrado, los filtros de jeringa Titan3 son la opción ideal para aplicaciones con una alta concentración de sólidos o cuando se requiere la máxima confianza.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
- El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
- Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: Celulosa regenerada certificada para HPLC. | |
Celulosa regenerada | |
No estéril | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
Filtro de jeringa |
Sí | |
Celulosa regenerada | |
Filtración de muestras: baja unión no específica, medios de cultivo de tejidos, muestras biológicas generales | |
Titan3 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.