Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos de titanio para el rotor SureSpin™ 632
Click to view available options
Capacidad:
17 mL
38,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SureSpin 632 |
| Capacidad | 17 mL |
| Material | Titanio |
| Cantidad | 6/Paq. |