Learn More
Lámina de titanio, 0,025 mm de grosor, 99,94 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11346537
Lámina de titanio, 0,025 mm de grosor, 99,94 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346537
150 x 150 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Código de producto. 11346537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000360.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,2 g/25 x 75 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.94% (Metals basis)
Cantidad 150 x 150 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote000360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/03/2024 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Número de loteQ28H013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2023 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Número de loteS13I007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/08/2022 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Número de loteY15H062 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
Número de loteS20C054 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000360.GT,000360.FL,000360.FH
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de titanio, 0,025 mm de grosor, 99,94 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >