Learn More
Lámina de titanio, 0,127 mm de grosor, recocido, + 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15407015
Lámina de titanio, 0,127 mm de grosor, recocido, + 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407015
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Código de producto. 15407015
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045584.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium foil
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Olor Odorless
Formulario Papel de aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP18L049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2025 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
Número de loteN21L013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
Número de loteX08G071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/05/2024 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
Número de loteY17J035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
Número de loteQ20I010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2022 Catalog Number045584.FF,045584.GH,045584.FI
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de titanio, 0,127 mm de grosor, recocido, + 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >