Learn More
Gasa de titanio, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15407205
Gasa de titanio, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407205
150 x 150 mm
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Código de producto. 15407205
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046406.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanum gauze
Cantidad 150 x 150 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM26I021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number046406.FL,046406.GT
Número de loteY01H023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number046406.FL,046406.GT
Número de loteQ02B076 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number046406.FL,046406.GT
Número de loteU28F018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number046406.FL,046406.GT
Número de loteM13B014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number046406.FL,046406.GT
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de titanio, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,05 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals >