Learn More
Cloruro de titanio(III), solución al 20 % p/v en 2 N de ácido clorhídrico, Thermo Scientific Chemicals
50.75€ - 315.65€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Morado
Forma física Líquido
Fórmula molecular Cl3Ti
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10247043
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
395620250
25 mL Frasco de plástico
50.75€
25 ml
10453935
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
395622500
250 mL Frasco de plástico
99.37€
250 ml
11914201
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
395620010
1 L Frasco de plástico
315.65€
1 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
Titanium(III) chloride
Morado
Cl3Ti
MFCD00011266
Titanous chloride
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
titanium(3+) trichloride
154.26
Frasco de plástico
7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Líquido
TiCl3
15,9637
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
154.22
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
1.2000g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de titanio(III), solución al 20 % p/v en 2 N de ácido clorhídrico, Thermo Scientific Chemicals