Learn More
Cloruro de titanio(III) complejo tetrahidrofurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.50€ - 162.00€
CAS | 18039-90-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H24Cl3O3Ti |
Peso molecular (g/mol) | 370.56 |
Número MDL | MFCD01631276 |
Clave InChI | MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3 |
PubChem CID | 6097232 |
Nombre IUPAC | oxolano;triclorotitanio |
SMILES | C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10525983
|
Thermo Scientific Acros
375160010 |
1 g | Frasco de vidrio |
41.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10598663
|
Thermo Scientific Acros
375160100 |
10 g | Frasco de vidrio |
162.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónIdentificadores de productos químicos
18039-90-2 | |
370.56 | |
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K | |
6097232 | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl |
C12H24Cl3O3Ti | |
MFCD01631276 | |
oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3 | |
oxolano;triclorotitanio |
Especificaciones
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex | |
18039-90-2 | |
Polvo o cristales | |
C12H24Cl3O3Ti | |
oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3 | |
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K | |
oxolano;triclorotitanio | |
6097232 | |
97% |
>250°C | |
Azul a azul-verde | |
96% min. (Argentometry) | |
MFCD01631276 | |
Solubility in water: reacts violently | |
C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl | |
370.56 | |
370.56 | |
Auténtico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Sólido inflamable.
Provoca lesiones oculares graves.
Reacciona violentamente con el agua.
Puede formar peróxidos explosivos.
En contacto con el agua libera gases tóxicos.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H228-Sólido inflamable.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.