Learn More
Etóxido de titanio(IV), TiO2 33 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Titanium(IV) ethoxide is used in organic synthesis and material science. It is involved in the synthesis of anti-perspirants and antifungal agents. Furthermore, it is used to prepare carbon films in association with silicon dioxide. It is also used as a precursor for the synthesis of Ti4+ ions titanium nanoparticles by various methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 150°C to 152°C (10mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Titanium (IV) ethoxide |
| Punto de fusión | -40°C |
| Color | Yellow |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula lineal | Ti(OCH2CH3)4 |
| Número UN | UN2924 |
| Temperatura de inflamación | 28°C (84°F) |
| Información de solubilidad | Soluble in organic solvents; Decomposes in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
- MIXTURE LIST-Contém: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide