Learn More
Isopropóxido de titanio (IV), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium(IV) isopropoxide |
Punto de fusión | >15.0°C |
Densidad | 0.9500g/mL |
Punto de ebullición | 240.0°C |
Temperatura de inflamación | 46°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 16.6 to 17.3% (Ti) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | Ti[OCH(CH3)2]4 |
Índice de refracción | 1.4654 to 1.4684 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0447598 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 194700010,194700050,194700025,194702500 |
A0468569 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 194700010,194700050,194700025,194702500 |
A0464708 | Certificado de análisis | 10/09/2024 | 194700010,194700050,194700025,194702500 |
A0447598 | Certificado de análisis | 12/12/2023 | 194700010,194700050,194700025,194702500 |
A0456982 | Certificado de análisis | 17/10/2023 | 194700010,194700050,194700025,194702500 |
Seguridad y manipulación
- Titanium(IV) isopropoxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.