Learn More
n-Butóxido de titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10104900
n-Butóxido de titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104900
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10104900
Marca: Thermo Scientific Acros 223190010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5593-70-4
Fórmula molecular C16H36O4Ti
Peso molecular (g/mol) 340.35
Número MDL MFCD00009433
Clave InChI FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
Nombre IUPAC butan-1-ol; titanio
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) n-butoxide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -75°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 310.0°C to 314.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ti[O(CH2)3CH3]4
Índice de refracción 1.486
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 50-80 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.35
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0450919 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog Number223192500,223190100,223190020,223190010,223195000
Número de loteA0453237 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2024 Catalog Number223192500,223190100,223190020,223190010,223195000
Número de loteA0456789 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2023 Catalog Number223192500,223190100,223190020,223190010,223195000
Número de loteA0443855 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/09/2023 Catalog Number223192500,223190100,223190020,223190010,223195000
Número de loteA0455957 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2023 Catalog Number223192500,223190100,223190020,223190010,223195000
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Butóxido de titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >