Learn More
N-butóxido de titanio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Titanium(IV) n-butoxide is used in the preparation of nanosized titania powders in the anatase form and ferroelectric bismuth titanate thin films. It is also used as intermediates, paint additives, coating additives, processing aids and as process regulators. It is involved in the preparation of nanocrystalline titanium dioxide powders at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 310°C to 314°C |
Nombre del producto químico o material | Titanium (IV) n-butoxide |
Punto de fusión | -55°C |
Color | Amarillo |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Ti[O(CH2)3CH3]4 |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 4148236 |
Temperatura de inflamación | 41°C (170°F) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0450919 | Certificado de análisis | 21/03/2024 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
M25K026 | Certificado de análisis | 01/02/2024 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
10238605 | Certificado de análisis | 29/01/2024 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
10244463 | Certificado de análisis | 08/11/2022 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
M19H028 | Certificado de análisis | 01/11/2022 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
Seguridad y manipulación
- Titanium(IV) n-butoxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Butyl titanate