Learn More
Óxido de titanio(IV), 98,0-100,5 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752871 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10207033 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
2 options
Código de producto. 10752871
Marca: Thermo Scientific Acros 277370010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2900.0°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide
Punto de fusión 1855.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal TiO2
Índice Merck 15, 9628
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.88
Porcentaje de pureza 98.0 to 100.5% TiO2
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.23
Densidad 4.2300g/mL