Learn More
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15651390
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15651390 Tienda Honeywell Fluka Productos
25 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15651390
Marca: Honeywell-Fluka 1402725KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Punto de ebullición >2,000°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide
Punto de fusión >350°C (literature)
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 100.5%
Fórmula lineal TiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.87
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 4.26 g/mL at 25 °C(lit.)
Título del producto
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™ >