Learn More
Objetivo de pulverización de nitruro de titanio, 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,5 % (base metálica)
Código de producto. 15464845
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15464845
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041112.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium nitride sputtering target
Punto de fusión 2950°C
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 25583-20-4
Color Gris
Forma física Material prensado en caliente
Cantidad 1 Ea.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular NTi
Número MDL MFCD00049596
Sinónimo titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
Clave InChI NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
Nombre IUPAC azanilidinotitanio
Peso molecular (g/mol) 61.87
PubChem CID 93091
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.91
Porcentaje de pureza 99.5%
Densidad 5.22 g/mL