Learn More
Polvo de silicio, hidratado, malla -325, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334197
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium powder
Nombre de nota Hydrided
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2546
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.99%
Tamaño de malla −325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo