Learn More
Bolo de titanio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Evaporation source
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium slug |
| Nombre de nota | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
| Cantidad | 50 g |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈0.11g/slug |
| Formulario | ≈0,11 g/bolo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.98% |