Learn More
Solución de metal estándar de titanio 1000 ppm, para AAS, solución de HCl 2 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 10735911
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 11264
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Color Morado
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Título del producto
Solución de metal estándar de titanio 1000 ppm, para AAS, solución de HCl 2 M, Fisher Chemical™ >