Learn More
Alambre de titanio, 0,75 mm de diámetro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
11376537 25 cm 25 cm
11366537 100 cm 100 cm
2 options
Código de producto. 11376537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000361.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium wire
Nombre de nota 0.75mm (0.03 in.) dia., Temper: as drawn
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈1.99g/m
Formulario Alambre, ≈1,99g/m, templado: como se muestra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.98%