Learn More
BRAND™ Bureta digital para parte superior de frascos Titrette™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10175324 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Exactitud:
18 μl (0,07 %)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10175324
Marca: BRAND™ 4760451
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La primera bureta de parte superior de frascos para cumplir con los límites de error de la clase A para buretas de vidrio
  • Destaca por su fácil valoración, su diseño compacto, su excelente precisión, su unidad de dosificación intercambiable y su interfaz de PC opcional
  • Puede utilizar el Titrette™ para valorar de forma rápida y fiable, incluso con espacio restringido e independiente de las conexiones de alimentación disponibles: en el laboratorio, en la producción, o en el campo
  • Incorpora un diseño sencillo y eficaz para la fijación de frascos
  • Botones independientes para on/off, pausa y CLEAR para borrar la pantalla y seleccionar la función
  • Las ruedas manuales antideslizantes y el juego de engranajes de precisión de funcionamiento suave para la valoración rápida o por goteo hacen que la manipulación sea fiable y especialmente sencilla
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Exactitud 18 μl (0,07 %)
    Coeficiente de variación 6 μl (0,025 %)
    Volumen (métrico) No aplicable ya que el dispositivo funciona según Soxhlet-Henkel
    Interfaz Sin
    Modelo According to Soxhlet-Henkel