Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 unidad básica modelo TL 7000-M1
Ofrece la máxima seguridad para medir y calibrar mediante el reconocimiento inalámbrico de sensores para electrodos ID. TitroLine™ 7000 unidad básica modelo TL 7000-M1 SI Analytics™ posee las características generales de valoración, pero ofrece un rendimiento mejorado.
Marca: SI Analytics™ 285220120
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Como regla general, son suficientes de 10 a 15 métodos de usuario para la mayoría de los requisitos. Sin embargo, a veces necesita un poco más de capacidad. TitroLine™ 7000 puede almacenar hasta 50 métodos de usuario.
- Máxima seguridad para la medición y calibración mediante el reconocimiento inalámbrico de sensores para electrodos de ID TitroLine™ SI Analytics.
- Los nuevos electrodos con identificación definitiva envían sus datos específicos de forma inalámbrica al valorador. Por lo tanto, TitroLine™ 7000 utiliza siempre los datos de calibración correctos. Se excluyen las mediciones erróneas.
- Con una aplicación de pH stat, primero se ajusta un pH determinado y luego se mantiene constante en un momento determinado con un ácido o una base. La valoración del pH se aplica en, por ejemplo,
- la determinación de la actividad enzimática
- la elución stat de pH de la muestra de suelo con pH 4
- el control del valor del pH durante las síntesis químicas
- Es posible detectar y calcular hasta 2 puntos de equivalencia durante una valoración. Gracias a esto es posible determinar también la dureza de calcio y magnesio en lugar de la dureza total.
Especificaciones
Unidad básica TitroLine 7000 | |
Polipropileno | |
10°C a 40°C | |
15,3 cm | |
De 100 a 240 v |
Agitador magnético TM235 | |
TL 7000-M1 | |
45 cm | |
29,6 cm |