Learn More
SI Analytics TitroLine™ 7500 KF Trace M4
Rápido, fiable, fácil de usar y preciso, el TitroLine™ 7500 KF trace es el especialista en bajo contenido de agua.
Marca: SI Analytics 285220890
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- TitroLine™ 7500 KF trace M4
- El TitroLine™ 7500 KF trace es el especialista en bajo contenido de agua
- Rápido, fácil y preciso
- Con métodos estándar para diferentes aplicaciones (determinación de títulos, valor en blanco…)
- Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
- Almacenamiento de los resultados a través del puerto USB (formato PDF y CSV)
Especificaciones
Valorador de sobremesa | |
Unidad de titulación, electrodo de generador TZ 1753 con diafragma, soporte de titulación TM 235 KF con agitador y bomba integrados, recipiente de titulación TZ 1754, microelectrodo de platino doble KF 1150 | |
Unidad de valorador, electrodo generador TZ 1753 sin diafragma, soporte de valoración TM 235 KF con agitador y bomba integrados, recipiente de valoración TZ 1754, electrodo micro-doble de platino KF 1150 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
SI Analytics TitroLine™ 7500 KF Trace M4 > Modelo: 7500 KF Trace M4
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido