Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
SI Analytics™ TitroLine™ 7750 is the all-rounder for both potentiometric titration and volumetric KF titration.
Marca:  SI Analytics™ 285220950
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15524923
  • 9730.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Entrada de pH/mV con transductor de 24 bits, toma de electrodo de acuerdo con DIN 19 262 o con toma BNC, receptor RFID para electrodos de ID SI Analytics
  • Conector (μA) para electrodos de platino dobles con tensión de polarización ajustable de 40 a 220 mV
  • Pantalla a todo color muy visible, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos con nuevos módulos intercambiables en los que pueden almacenarse todos los datos de reactivos y unidades relevantes
  • Ampliable gracias a los puertos: 2 de USB-host, 1 de USB-PC, 1 LAN y 2 RS232
  • Se pueden conectar, por ejemplo, un teclado USB, una impresora USB, un lector de códigos de barras, unidades flash USB, balanzas, un PC y otros dispositivos como buretas de pistón e intercambiadores de muestras
  • Almacenamiento de los resultados a través de una conexión USB o LAN, incluida la transferencia de métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Accesorios KF: unidad de valoración básica, unidad de intercambio WA 20, soporte de valoración TM 235 KF con agitador y bomba integrados, recipiente de valoración TZ 1770, microelectrodo doble de platino KF 1100 y kit de inicio
TitroLine™ 7750
10°C a 40°C
Polipropileno
Desde -3 hasta 18