Learn More
Velp Scientifica™ Valorador automático TITROLINE 5000
Valorador automático TITROLINE 5000 Velp Scientifica™ con nuevo valorador compacto para valoraciones rutinarias simples.
Marca: Velp Scientifica™ R30800194
Descripción
- Valoraciones a pH, mV: criterio de valoración (2 EP)
- Valoraciones a un punto de equivalencia (pH y mV) con adición de valoración dinámica o lineal
- Valoraciones manuales con el controlador
- Tareas de dosificación
- Número de métodos: 3
- Contenido de sal en los alimentos (queso, salsa de soja, ketchup)
- Acidez total en vino y bebidas
- Nitrógeno según Kjeldahl
- Cloruro en agua potable y otras muestras
- Alcalinidad (valor p + m)
- FOS/TAC
Especificaciones
Pantalla táctil en color de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
Destilación y valoración combinadas para la determinación simultánea de nitrógeno/proteínas Kjeldahl | |
416 mm |
TitroLine Easy K | |
Tecnopolímero |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Velp Scientifica™ Valorador automático TITROLINE 5000 > Fondo: 416 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido