Learn More
SI Analytics™ TITRONIC™ 500
Obtenga una dosificación precisa de volúmenes pequeños y grandes cuando prepare las soluciones. TITRONIC™ 500 SI Analytics™ es la bureta de pistón perfecta para valoraciones manuales.
Marca:  SI Analytics™ 285220220
Código de producto. 11368290
  • 3815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Unidades intercambiables inteligentes con volúmenes de 5, 10, 20 y 50 ml
  • Conexión para impresoras y balanzas analíticas
  • Control remoto completo a través de la interfaz RS232 o USB-B
  • Gracias a los dos puertos RS232 es posible conectar hasta 16 dispositivos a un puerto RS232 o USB en unos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Unidad básica Titronic 500
Polipropileno
10°C a 40°C
29,6 cm
Agitador magnético TM 235, unidad intercambiable WA 20 de 20 ml, varillas de soporte TZ 1510, pinza de electrodo Z 305, controlador manual TZ 3880, fuente de alimentación 100–240 V
T 500-M2/20
15,3 cm
De 100 a 240 v
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SI Analytics™ TITRONIC™ 500 > Ancho métrico: 15,3cm