Learn More
Tuttnauer Tiva8 Glass Washer Disinfector
The Tiva8 Glass Washer Disinfector provides a flexible turnkey solution for washing, disinfecting and drying diverse laboratory equipment for a complete decontamination life cycle. The washer can be loaded up to 4 washing levels with a large variety of washing trolleys and accessories.
8350.00€ - 13845.00€
Especificaciones
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Laboratory Glassware Washer
Volumen (imperial) 43.6 gal.
Volumen (métrico) 165 L
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
17930050
Ver productos accesorios Ver documentos
Tuttnauer
TIVA8-1ML
Glass Door
11420.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17910050
Ver productos accesorios Ver documentos
Tuttnauer
TIVA8-WD-1ML
Wide with Glass Door and Side Cabinet
12030.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17950050
Ver productos accesorios Ver documentos
Tuttnauer
TIVA8-WD-XE-1ML
Wide with Glass Door and Side Cabinet, No Drying
11470.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17940050
Ver productos accesorios Ver documentos
Tuttnauer
TIVA8-1ML-CONFIG-01
Glass Door, Lab Configuration, Racks and Nozzles
13845.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17920050
Ver productos accesorios Ver documentos
Tuttnauer
TIVA8-X-1ML
Stainless Steel Door
10860.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17960050
Ver productos accesorios Ver documentos
Tuttnauer
TIVA8-XE-1ML
Stainless Steel Door, No Drying
8350.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Small, reliable and customizable. The Tiva 8 washer disinfector provides a flexible turnkey solution for washing, disinfecting and drying diverse laboratory equipment for a complete decontamination life cycle. The TIVA 8 washer can be loaded up to 4 washing levels with a large variety of washing trolleys and accessories.
  • Diverse load types
    • Available trolleys for DIN baskets, containers, mini-invasive equipment, anesthesia kits, bottles and shoes
  • Washing chamber made of high quality AISI 316L
    • 165 Liter chamber, perfect for private clinics
  • Manual glass door
    • Hinged, manual door
  • Advanced Touch Control Touch panel with color graphic display with a total of 40 programs: preset and programmable procedures
Advanced features
  • Air drying prefilter and HEPA H14 filter.
  • 3 heating elements.
  • Built-in steam condenser.
  • Integrated water softener (optional).
  • Dosing pumps with flowmeter
  • For acid and alkaline detergents
  • 2 additional pumps optional
Especificaciones
Especificaciones
LCD
Laboratory Glassware Washer
165 L
Acero inoxidable
43.6 gal.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Tuttnauer Tiva8 Glass Washer Disinfector