Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice APS de 12 micras de grado TLC
18.60€ - 435.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 12 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Grado | TLC |
Área de la superficie (métrico) | De 500 a 600 m2/g |
Tipo | Gel de sílice |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11315587
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.30 |
250 g |
55.50€
250 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11395577
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.A1 |
1 kg |
154.00€
1 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11305587
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.18 |
50 g |
18.60€
50 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11385577
|
Thermo Scientific Chemicals
042765.A7 |
5 kg | N/A | ||||||
Descripción
TLC plate preparation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
12 μm | |
TLC | |
Gel de sílice |
60 Å | |
De 500 a 600 m2/g | |
Sílice |
RUO – Research Use Only