Learn More
Macherey-Nagel™ Microkit de TLC para principiantes
Kit de introducción a TLC para principiantes, educación científica y desarrollo de métodos
Marca: Macherey-Nagel™ 814000
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descripción
Microconjunto TLC A para principiantes.
Este microjuego A contiene todos los productos químicos y accesorios para los siguientes experimentos:
- Separación de una mezcla de colorantes lipofílicos/solubles en grasa (mezcla de colorante de ensayo 1) amarillo mantequilla, indofenol, azul Sudán II y rojo Sudán G
- Separación de una mezcla de colorantes de antraquinona (mezcla de colorante de ensayo 2) azul 1, azul 3, verde, azul verde, rojo, violeta 1 y violeta 2
- Separación de una mezcla de colorantes alimentarios (mezcla de colorantes de prueba 3) negro brillante BN (E151), rojo rápido E, eritrosina (E127), naranja amarillo S (CFC amarillo ocaso, E110), rojo naftol S, ponceau 4 R (E124) y tartrazina (E102)
- Separación de colorantes de bolígrafos marcadores.
Este producto contiene sustancias nocivas que deben etiquetarse especialmente como peligrosas. Para obtener información detallada, consulte las hojas de datos de seguridad.
Especificaciones
Educación científica |
Seguridad y manipulación
- TLC Micro Set A
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ammonia solution, 2-propanol, ethanol, toluene, cyclohexane