Learn More
Macherey-Nagel™ Cámara de desarrollo simultáneo para TLC
Desarrolle varias placas de TLC simultáneamente. Las cámaras de desarrollo simultáneo de TLC están disponibles con una selección de espacio para 2 o 5 placas.
230.88€ - 399.00€
Especificaciones
Cantidad | Paquete de 1 |
---|---|
Tipo | Cámara de desarrollo simultáneo para TLC |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12374613
|
Macherey-Nagel™
814018 |
2 |
230.88€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10486471
|
Macherey-Nagel™
814019 |
5 |
399.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Desarrolle varias placas de TLC simultáneamente. Las cámaras de desarrollo simultáneo de TLC están disponibles con una selección de espacio para 2 o 5 placas.
- Accesorio para TLC
- Las cámaras tienen paredes gruesas
- Depósito de vidrio transparente
- Tapa de vidrio esmerilado pesado
Especificaciones
Paquete de 1 | |
Cámara de desarrollo simultáneo para TLC |