Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores de la serie TLE
Los nuevos ultracongeladores de la serie TLE Thermo Scientific™ cuentan con una interfaz de usuario simplificada con pantalla táctil capacitiva y características avanzadas de seguridad.
Especificaciones
| Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | De - 50 °C a - 86 °C |
| Modelo de puerta | 1 Outer, 4 Inner |
| No. of Doors | 5 |
| Aislamiento | Espuma expandida con agua (conforme con legislación europea de gases fluorados) |
Descripción
La serie TLE Thermo Scientific™ de ultracongeladores cuenta con cuatro modelos verticales, lo que permite maximizar la capacidad de almacenamiento de 30,000 hasta 60,000 viales de 2 ml. Entre las nuevas características de sostenibilidad se incluyen refrigerantes naturales y espuma expandida con agua, lo que cumple con multitud de estándares de sostenibilidad.
Rendimiento- Ahorre hasta un 25 % en consumo de energía y rechazo de calor con respecto a los ultracongeladores con refrigerantes convencionales1
- Cumple con protocolos de validación a - 70 °C y - 80 °C con variación de picos fuertes y variación de temperatura en estado estacionario
- Una salida de sonido silenciosa por debajo de 53 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio
- Los refrigerantes de hidrocarburos naturales reducen las tensiones de funcionamiento del sistema que fomentan una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras sin preocupaciones
- Diseñados para el uso diario, recuperan la temperatura de la cabina un 20 % más rápido después de abrir la puerta.2
Fácil uso
- Cuatro capacidades (cajas de 300, 400, 500 y 600 2 pulgadas) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de tamaño de laboratorio
- Todos los modelos contienen cuatro puertas internas, lo que permite un fácil acceso a las muestras sin una exposición mayor del contenido del congelador a las condiciones ambientales
- Mayor comodidad del cliente con una nueva asa de diseño ergonómico, pantalla al nivel de los ojos de alto contraste y cómodas ubicaciones de estantes de fácil acceso.
- Interfaz de usuario de pantalla táctil capacitiva de nuevo diseño con asistente de configuración fácil de usar, registro de eventos, mapas de temperatura y descargas de datos mediante el puerto USB integrado
- El archivo integrado de temperatura y eventos permite un acceso rápido a la información del congelador. Exporte un informe a un USB seguro y elimine la necesidad de un registrador gráfico.
- Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
- Las funciones de seguridad incluyen ajustes de alarma, puertas compatibles con el uso de candados y entrada con tarjeta de acceso opcional
Sostenibilidad
- Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad.’’
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
Notas:
- Datos internos en los que se compara el modelo 600 a 11.2 kWh/día a UXF600 = 14.9 kWh/día. Datos archivados.
- Datos de pruebas de congelador típico basados en pruebas internas en temperatura ambiente a 20 °C; protocolo de validación estándar típico de +/- 10 °C.
Especificaciones
| Ultra-Low Freezer, Upright | |
| 1 Outer, 4 Inner | |
| Espuma expandida con agua (conforme con legislación europea de gases fluorados) | |
| 3 | |
| Pantalla táctil LCD | |
| La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
| 37.6 pulg | |
| 95.5 cm | |
| 78 pulg | |
| 198.1 cm | |
| Alarm, Recorder | |
| Compatibilidad con Smart-Vue |
| De - 50 °C a - 86 °C | |
| 5 | |
| Stainless Steel | |
| Upright | |
| Thermo Scientific | |
| Manual | |
| 28.3 pulg | |
| 71.9 cm | |
| 51.2 pulg | |
| 130.1 cm | |
| Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Redes: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) | |
| R290 en primera etapa, R170 con mezcla de R290 en segunda etapa (conforme con legislación europea de gases fluorados) |