Learn More
Novus Biologicals™ TLR4 Inhibitor Peptide Set
Applications: Flow Cytometry, Functional, In vitro assay, Binding Inhibition, Block/Neutralize
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-26244
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consists of 11 amino acid (KYSFKLILAEY) inhibitory sequence, derived from A46 vaccinia virus protein, linked to 9R (RRRRRRRRR) homopolymer delivery sequence
Especificaciones
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
2 Vials |
Título del producto
Novus Biologicals™ TLR4 Inhibitor Peptide Set > TLR4 Inhibitor Peptide Set
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido