Learn More
Tocris Bioscience™ TM 5275 sodium salt
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor; orally bioavailable
212.74€ - 818.55€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
---|---|
CAS | 1103926-82-4 |
Objetivo | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
Fórmula molecular | C28H27ClN3NaO5 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.97 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18708219
|
Tocris Bioscience™
5769/10 |
10 mg |
212.74€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18719927
|
Tocris Bioscience™
5769/50 |
50 mg |
818.55€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.Especificaciones
5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt | |
Additional Synthetic Protease Inhibitors | |
543.97 |
1103926-82-4 | |
C28H27ClN3NaO5 | |
>98% |