Learn More
Tocris Bioscience™ TM2 TEAD inhibitor
Potent and reversible inhibitor of TEAD mediated Hippo/Yap signalling
156.58€ - 588.54€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide |
---|---|
CAS | 1008768-41-9 |
Objetivo | YAP1 |
Fórmula molecular | C26H33N3O3 |
Pureza | 0.98 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18706075
|
Tocris Bioscience™
7917/10 |
10 mg |
156.58€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18705925
|
Tocris Bioscience™
7917/50 |
50 mg |
588.54€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TM2 TEAD inhibitor is a potent and reversible TEA domain transcription factor inhibitor (IC50 = 38 nM and 156 nM for TEAD4 auto-palmitoylation and TEAD2 palmitoylation, respectively). It inhibits TEAD-YAP association and transcriptional activity. TM2 TEAD inhibitor exhibits strong antiproliferation effects as a single agent or in combination with a MEK inhibitor in YAP-dependent cancer cells. Also inhibits YAP-dependent liver organoid growth ex vivo.Especificaciones
4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide | |
YAP1 | |
0.98 |
1008768-41-9 | |
C26H33N3O3 |