Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación TMCS
Catalice la obtención de derivados de compuestos difíciles de sililar gracias al reactivo de sililación TMCS Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-88530
Descripción
Catalice la obtención de derivados de compuestos difíciles de sililar gracias al reactivo de sililación TMCS Thermo Scientific™. Se trata de un excelente complemento para formar éteres de trimetilsilil (TMS) para las determinaciones por cromatografía de gases (GC). El trimetilclorosilano (TMCS) también es útil para preparar derivados de TMS de ácidos orgánicos.
- Excelente suplemento para formar éteres de trimetilsilil para determinaciones por GC
- Se utiliza para preparar derivados TMS de ácidos orgánicos
Especificaciones
GC | |
Del 98 al 100% | |
25 g |
Inflamable, tóxico | |
Temperatura ambiente | |
Clorotrimetilsilano |