Learn More
TMEM87A Antibody (772807) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB7966J
480.80 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "25306" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TMEM87A Monoclonal antibody specifically detects TMEM87A in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
TMEM87A | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
25963 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF | |
772807 | |
Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
DKFZp564G2022, PSEC0094, transmembrane protein 87A | |
E. coli-derived recombinant human TMEM87A, Ser22-Asn157, Accession # Q8NBN3 | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Título del producto
TMEM87A Antibody (772807) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido