Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación TMSI
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Emplee el sililador más fuerte disponible para carbohidratos y esteroides con el reactivo de sililación Thermo Scientific™ TMSI. Este reactivo de sililación reacciona rápidamente y ácidos carboxílicos pero no con aminas, y es especialmente adecuado en esquemas de multiderivatización para compuestos que contienen tanto grupos de hidróxilos como aminas. TMSI se puede usar para derivatizar alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, hormonas, glicoles, nucleótidos y narcóticos; además, es excelente para ácidos grasos C1-C5 en suero y orina.
- Reacciona con rapidez y suavidad con hidroxilos y ácidos carboxílicos, pero no con aminas.
- Particularmente útil en esquemas de multiderivatización para compuestos que contienen grupos hidroxilo y amina.
- Se emplea en la derivatización de alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, esteroides, hormonas, glicoles, nucleótidos y narcóticos.
- Excelente para ácidos grasos del C1 al C5 en suero y orina.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC/MS |
| Riesgos | Inflamable, irritante |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Descripción del artículo | 25 g |
| Almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 25 g |
| Componentes estándar | 1-(trimetilsililo)-1 H-imidazol |