Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación TMSI
Código de producto. p-4527555 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ampollas de 1 mL
25 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11737027
Marca: Thermo Scientific™ TS88623
Emplee el sililador más fuerte disponible para carbohidratos y esteroides con el reactivo de sililación Thermo Scientific™ TMSI.
Emplee el sililador más fuerte disponible para carbohidratos y esteroides con el reactivo de sililación Thermo Scientific™ TMSI. Este reactivo de sililación reacciona rápidamente y ácidos carboxílicos pero no con aminas, y es especialmente adecuado en esquemas de multiderivatización para compuestos que contienen tanto grupos de hidróxilos como aminas. TMSI se puede usar para derivatizar alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, hormonas, glicoles, nucleótidos y narcóticos; además, es excelente para ácidos grasos C1-C5 en suero y orina.
  • Reacciona con rapidez y suavidad con hidroxilos y ácidos carboxílicos, pero no con aminas.
  • Particularmente útil en esquemas de multiderivatización para compuestos que contienen grupos hidroxilo y amina.
  • Se emplea en la derivatización de alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, esteroides, hormonas, glicoles, nucleótidos y narcóticos.
  • Excelente para ácidos grasos del C1 al C5 en suero y orina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con GC/MS
Riesgos Inflamable, irritante
Concentración estándar Del 98 al 100%
Descripción del artículo 10 ampollas de 1 mL
Almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Cantidad 10 ampollas de 1 mL
Componentes estándar 1-(trimetilsililo)-1 H-imidazol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TMSI, 10 x 1 mL Ampules N-Trimethylsilylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .