Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de reactivos de marcado TMTpro™ 16-plex
Conjunto de reactivos de marcado TMTpro™ 16-plex
1462.00€ - 7770.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
---|---|
Línea de productos | TMT™ |
Etiqueta o tinte | Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) |
Tipo de producto final | Péptido |
Método de detección | Espectrometría de masas |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16365528
|
Thermo Scientific™
A44520 |
TMTpro™ 16plex Label Reagent Set, 1 x 5 mg |
7770.00€
5 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16426210
|
Thermo Scientific™
A44521 |
Conjunto de reactivos de marcado TMTpro™ 16-plex, 1 x 0,5 mg |
1462.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16498580
|
Thermo Scientific™
A44522 |
Conjunto de reactivos de marcado TMTpro™ 16-plex, 6 x 0,5 mg |
6920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase multiplexing without compromising protein identification and quantitation. The structures of the TMTpro and TMT tags are similar in being isobaric and amine reactive, but the TMTpro tag has a longer spacer region and isobutyl proline mass reporter. After fragmentation, each TMTpro tag generates a unique reporter mass (i.e., TMTpro 126-134Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum used for multiplexed relative quantitation of protein expression.
Entre las características de este juego de reactivos de etiqueta TMTpro 16 plex se incluyen:
- Multiplexing: análisis múltiple concurrente MS de hasta 16 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
- Resistente: la capacidad de multiplexado aumenta, lo que reduce los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y supone una mayor confianza entre las réplicas
- Eficiente: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficiente de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
- Compatible: optimizado para su uso con plataformas MS/MS Thermo Scientific de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid, incluyendo los espectrómetros de masas Orbitrap Eclipse Tribrid y Orbitrap Exploris 480 con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3
Los reactivos de etiquetas TMTpro son la próxima generación de etiquetas de masas en tándem, diseñadas para aumentar el nivel de multiplexación de las muestras sin comprometer la identificación ni la cuantificación de las proteínas. La estructura de la etiqueta TMTpro se parece a la de la etiqueta TMT en que las etiquetas siguen siendo isobáricas y aminorreactivas, pero difieren en la región más larga del espaciador y en la región indicadora de masas de isobutil prolina. Después de la fragmentación MS/MS, cada etiqueta TMTpro genera una masa indicadora única (es decir, TMTpro 126-134Da) en la región de masa baja del espectro MS/MS de alta resolución que se utiliza para la cuantificación relativa de los niveles de expresión de proteínas.
Entre las ventajas de las etiquetas TMTpro se incluyen el aumento de la cuantificación relativa multiplex, el aumento del rendimiento de las muestras y la reducción de los valores cuantitativos que faltan entre las muestras. Los reactivos de etiqueta TMTpro 16 plex son adecuados para análisis de múltiples muestras de proteínas, como experimentos de respuesta de dosis de inhibidores, experimentos de curso temporal, ensayos de desplazamiento térmico o réplicas biológicas. Cuando se combina con los instrumentos y software Orbitrap de alta resolución líderes del sector, los reactivos TMTpro proporcionan soluciones totales integradas para el análisis cuantitativo de la expresión de proteínas.
Para el análisis de alta resolución de péptidos etiquetados con TMTpro, la columna de LC recomendada para la fuente de Nanospray Flex es la columna de LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de cat. 164942 o 164939). Para la fuente el EASY-Spray, la columna de LC recomendada es la columna de LC C18 EASY-Spray (n.º de ref. ES802 o ES803). Estos productos están sujetos a una licencia de etiqueta de uso limitado.
Especificaciones
Espectrómetro de masas | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
Espectrometría de masas |
TMT™ | |
Péptido | |
Etiquetado de proteínas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.