Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation.
Marca: Thermo Scientific™ A52048
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
- Los reactivos a aminas TMTpro 134C y los reactivos de etiquetas TMTpro 135N aumentan el multiplexado de muestras de 16 a 18 plex
- Esto permite un rendimiento aún mayor para la identificación de proteínas y el análisis cuantitativo mediante espectrometría de masas en tándem (MS)
- Los reactivos de etiquetas TMTpro son la próxima generación de etiquetas de masas en tándem
- Las etiquetas TMT pro134C y TMTpro135N son idénticas en composición y estructura a las otras etiquetas TMTpro de 16 plex, pero no son isobáricas
- Estas etiquetas están disponibles por separado o como parte del conjunto de reactivos de etiquetas TMTpro de 18 plex (n.º de cat.A52046)
Características de los reactivos de etiquetas TMTpro 134C y TMTpro 135N:
- Multiplex: para análisis MS simultáneo de hasta 18 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
- Robusto: el aumento de la capacidad multiplex se traduce en una reducción de los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y una mayor confianza entre las réplicas
- Eficaz: los reactivos activados por ésteres NHS, reactivos a la amina, garantizan el etiquetado eficaz de todos los péptidos, independientemente de la secuencia de la proteína o de la especificidad de la enzima proteolítica
- Optimizado: para su uso con plataformas Thermo Scientific MS/MS de alta resolución, incluidas las series de instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid
Especificaciones
TMTpro-134C and TMTpro-135N Label Reagents, 6 x 0.5 mg | |
Peptides | |
Peptide labeling and quantitation |
Isobaric Label Reagent Set | |
Mass Spectrometry | |
6 x 0.5 mg |