Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Neo Angle TN-1065
Optimizado para separaciones de ADN plasmídico CsCl, el rotor angular Thermo Scientific™ TN-1065 Neo proporciona un ángulo muy pronunciado y admite hasta diez tubos de ultracentrífuga de 12 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 75003034
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Optimizado para separaciones de ADN plasmídico CsCl, el rotor angular Thermo Scientific™ TN-1065Neo proporciona un ángulo muy pronunciado y admite hasta diez tubos de ultracentrífuga de 12 ml.
- Permite un rendimiento de hasta 65 000 rpm para tubos de ultracentrífuga de 12 ml.
- Compatible con la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Rotores Neo Angle TN-1065 | |
Rotores Neo Angle | |
401.614 x g | |
23 | |
16 mm | |
10° |
Titanio | |
10 x 12 mL | |
65.000 rpm | |
78 mm | |
Serie de ultracentrífugas Thermo Scientific Sorvall WX+ |