missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNF-alpha Mouse, Clone: TNF706, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 7124-MSM5-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
TNF-alpha | |
Cytoplasmic, extracellular (secreted) | |
TNF706 | |
Unconjugated | |
NP_000585 | |
Mouse | |
17kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
7124 | |
IgM κ |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
TNF | |
Recombinant N-terminal fragment of human TNF-? | |
HeLa, HL-60, or A431 cells. Macrophages in lymph node or Tonsil | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido