Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TNFRSF9 humano
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EHTNFRSF9X10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La CD137, también conocida como TNFRSF9 o 4-1BB, es una molécula costimuladora inducible que se expresa principalmente en las células T activadas. Su ligando, conocido como 4-1BBL, se expresa en macrófagos activados, células B maduras, células madre hematopoyéticas y células progenitoras mieloides. La señalización de CD137 conduce al mantenimiento de la supervivencia de las células T activadas y de las células T de memoria CD8+, y a la expansión clonal de las células T, pero también a la supresión de la mielopoyesis y del desarrollo de las células dendríticas. La activación de CD137 induce un perfil de liberación de citoquinas que regula la supervivencia de los monocitos periféricos. Las formas solubles de CD137 pueden proporcionar un mecanismo de control negativo para algunas respuestas inmunitarias.Especificaciones
Q07011 | |
10 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TNFRSF9 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 12,29 a 3000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
3604 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
10 × 96 pruebas | |
50 μl de plasma | 50 μl de suero | 100 μl de sobrenadante | |
4-1 BB (CD137) | |
4 h 45 min |