Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Furoyl-LIGRLO-amide
Potent and selective PAR2 agonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 3015/1
152.28 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Código de producto. 18075272
  • 195.00€ / 1 miligramo
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
2-Furoyl-LIGRLO-amide is a potent and selective PAR2 receptor agonist (pD2 = 7.0). Causes a dose-dependent relaxation of murine femoral arteries.
Especificaciones
Especificaciones
0.95