Learn More
Tocris Bioscience™ ω-Agatoxin IVA
CaV2.1 blocker
Marca:  Tocris Bioscience™ 2799/10U
188.58 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Código de producto. 18034192
  • 238.00€ / 10 microgramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
ω-Agatoxin IVA is a selective blocker of P-type calcium channels (IC50 < 1 - 3 nM). Also inhibits N-type channels at micromolar concentrations.
Especificaciones
Especificaciones
95%
Store at -20°C