Learn More
Tocris Bioscience™ BQ-123
Selective ETA antagonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 1188/500U
Código de producto. 18044792
  • 267.00€ / 500 microgramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
BQ-123 is a selective ETA endothelin receptor antagonist (Ki values are 1.4 and 1500 nM at ETA and ETB receptors respectively). Reduces ischemia-induced ventricular arrhythmias in a rat model.
Especificaciones
Especificaciones
0.95
Store at -20°C