Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de talazolina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tolazoline hydrochloride |
Punto de fusión | 172.0°C to 176.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 50 g |
Índice Merck | 15, 9666 |
Información de solubilidad | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.72 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tolazoline hydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.