Learn More
Toluene-4-Sulfonic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Punto de fusión | 100°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 500 g |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Forma física | Sólido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.22g/mol |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.